2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303385-1G PC303385-250MG
APOSPC303385-1GEA 5120 DKK
APOSPC303385-1G APOSPC303385-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₈H₆F₄O
Molekylvægt: 194.126 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640051
CAS-nummer: 2383817-73-8