2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303384-1G PC303384-250MG
APOSPC303384-1GEA 4880 DKK
APOSPC303384-1G APOSPC303384-250MG
2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₈F₄O
Molekylvægt: 220.164 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31645673
CAS-nummer: 2055275-11-9