2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303383-1G PC303383-250MG
APOSPC303383-1GEA 4540 DKK
APOSPC303383-1G APOSPC303383-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇F₄N
Molekylvægt: 193.141 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28798408
CAS-nummer: 1509586-85-9