2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303382-1G PC303382-250MG
APOSPC303382-1GEA 4450 DKK
APOSPC303382-1G APOSPC303382-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
Molekylvægt: 203.136 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31916395
CAS-nummer: 2383627-27-6