2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303380-1G PC303380-250MG
APOSPC303380-1GEA 3400 DKK
APOSPC303380-1G APOSPC303380-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₅ClF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31916393
CAS-nummer: 2387070-56-4