2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303378-1G PC303378-250MG
APOSPC303378-1GEA 5670 DKK
APOSPC303378-1G APOSPC303378-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₇F₄N
Molekylvægt: 217.163 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640049
CAS-nummer: 2386895-35-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III