2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303374-1G PC303374-5G
APOSPC303374-1GEA 2620 DKK
APOSPC303374-1G APOSPC303374-5G
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₂
Molekylvægt: 222.136 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31916391
CAS-nummer: 2387220-05-3