5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303373-1G PC303373-5G
APOSPC303373-1GEA 1220 DKK
APOSPC303373-1G APOSPC303373-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉F₄NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640048
CAS-nummer: 1703955-84-3