4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303372-1G PC303372-5G
APOSPC303372-1GEA 2550 DKK
APOSPC303372-1G APOSPC303372-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₈Cl₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30726940
CAS-nummer: 2149590-99-6