4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303371-1G PC303371-5G
APOSPC303371-1GEA 2550 DKK
APOSPC303371-1G APOSPC303371-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formel: C₉H₇Cl₂FO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30726939
CAS-nummer: 2149589-78-4