4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303366-1G PC303366-250MG
APOSPC303366-1GEA 3930 DKK
APOSPC303366-1G APOSPC303366-250MG
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₃BrF₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28727899
CAS-nummer: 1805511-32-3