2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303349-5G PC303349-1G
APOSPC303349-5GEA 5490 DKK
APOSPC303349-5G APOSPC303349-1G
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 98%
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₁₅H₇BrF₈
Molekylvægt: 419.107 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30726935
CAS-nummer: 2149590-94-1