2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303348-1G PC303348-5G
APOSPC303348-1GEA 2550 DKK
APOSPC303348-1G APOSPC303348-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
Formel: C₈H₉ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21602108
CAS-nummer: 1365968-65-5