2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303344-5G PC303344-1G
APOSPC303344-5GEA 6420 DKK
APOSPC303344-5G APOSPC303344-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide
Formel: C₈H₇ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28751763
CAS-nummer: 1805524-46-2