2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303342-5G PC303342-1G
APOSPC303342-5GEA 3130 DKK
APOSPC303342-5G APOSPC303342-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20658460
CAS-nummer: 208165-96-2