2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303339-1G PC303339-5G
APOSPC303339-1GEA 2240 DKK
APOSPC303339-1G APOSPC303339-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrClF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24034366
CAS-nummer: 1510609-23-0