2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303338-1G PC303338-5G
APOSPC303338-1GEA 2170 DKK
APOSPC303338-1G APOSPC303338-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₈ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24034286
CAS-nummer: 1536543-76-6