2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303337-1G PC303337-250MG
APOSPC303337-1GEA 6420 DKK
APOSPC303337-1G APOSPC303337-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆ClFO
Molekylvægt: 172.584 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24034192
CAS-nummer: 1503624-94-9