α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303332-5G PC303332-1G
APOSPC303332-5GEA 7180 DKK
APOSPC303332-5G APOSPC303332-1G
α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₁₀H₁₀BrF₃
Molekylvægt: 267.086 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30502875
CAS-nummer: 2149597-33-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 III