4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303328-5G PC303328-1G
APOSPC303328-5GEA 1090 DKK
APOSPC303328-5G APOSPC303328-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09062485
CAS-nummer: 116759-33-2