4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303327-5G PC303327-1G
APOSPC303327-5GEA 6010 DKK
APOSPC303327-5G APOSPC303327-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
Formel: C₈H₇ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28751776
CAS-nummer: 1807267-72-6