4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303322-1G PC303322-5G
APOSPC303322-1GEA 2160 DKK
APOSPC303322-1G APOSPC303322-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrClF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28751990
CAS-nummer: 1805042-29-8