4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303321-1G PC303321-5G
APOSPC303321-1GEA 2170 DKK
APOSPC303321-1G APOSPC303321-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₈ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28751970
CAS-nummer: 1805042-06-1