4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303320-5G PC303320-1G
APOSPC303320-5GEA 5390 DKK
APOSPC303320-5G APOSPC303320-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28751755
CAS-nummer: 177211-30-2