3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303319-5G PC303319-1G
APOSPC303319-5GEA 9760 DKK
APOSPC303319-5G APOSPC303319-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18394893
CAS-nummer: 1261439-98-8