3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303318-5G PC303318-1G
APOSPC303318-5GEA 8450 DKK
APOSPC303318-5G APOSPC303318-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 98%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18379811
CAS-nummer: 1261825-37-9