2,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303313-5G PC303313-1G PC303313-10G
APOSPC303313-5GEA 898 DKK
APOSPC303313-5G APOSPC303313-1G APOSPC303313-10G
2,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
2,5-Dichloro-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06808808
CAS-nummer: 2729-37-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III