2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303311-1G
PC303311-5G
APOSPC303311-1GEA
2840
DKK
APOSPC303311-1G
APOSPC303311-5G
2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine
Formel:
C₈H₉F₂N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18825364 CAS-nummer: 329314-63-8 |