2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303309-1G PC303309-250MG
APOSPC303309-1GEA 4620 DKK
APOSPC303309-1G APOSPC303309-250MG
2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
2,4-Difluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14583001
CAS-nummer: 1378579-56-6