2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303299-1G PC303299-250MG
APOSPC303299-1GEA 8720 DKK
APOSPC303299-1G APOSPC303299-250MG
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide
Formel: C₈H₉F₂NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19066363
CAS-nummer: 1409618-37-6