6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303298-1G PC303298-5G
APOSPC303298-1GEA 2620 DKK
APOSPC303298-1G APOSPC303298-5G
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28801325
CAS-nummer: 1785350-84-6