4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303297-5G PC303297-10G PC303297-1G
APOSPC303297-5GEA 3350 DKK
APOSPC303297-5G APOSPC303297-10G APOSPC303297-1G
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₈F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24686080
CAS-nummer: 1781592-05-9