6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303292-1G PC303292-250MG
APOSPC303292-1GEA 6010 DKK
APOSPC303292-1G APOSPC303292-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29277478
CAS-nummer: 1980062-56-3