6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303291-1G PC303291-250MG
APOSPC303291-1GEA 5160 DKK
APOSPC303291-1G APOSPC303291-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29277474
CAS-nummer: 1980053-73-3