6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303290-1G PC303290-250MG
APOSPC303290-1GEA 4320 DKK
APOSPC303290-1G APOSPC303290-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29277488
CAS-nummer: 1980054-21-4