3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303288-1G PC303288-250MG
APOSPC303288-1GEA 6350 DKK
APOSPC303288-1G APOSPC303288-250MG
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₄Cl₂FNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28785976
CAS-nummer: 1804514-32-6