6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303282-1G PC303282-250MG
APOSPC303282-1GEA 8890 DKK
APOSPC303282-1G APOSPC303282-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formel: C₉H₆ClF₂N
Molekylvægt: 201.6 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29038430
CAS-nummer: 1858250-05-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III