6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303281-1G PC303281-250MG
APOSPC303281-1GEA 8030 DKK
APOSPC303281-1G APOSPC303281-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₆BrClF₂
Molekylvægt: 255.487 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29038429
CAS-nummer: 1858251-67-8