3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303269-1G PC303269-250MG
APOSPC303269-1GEA 11940 DKK
APOSPC303269-1G APOSPC303269-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₅BrClF₃O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054245
CAS-nummer: 1706453-20-4
UN nummer: 1760
ADR: 8,III