2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303257-1G PC303257-100MG PC303257-250MG
APOSPC303257-1GEA 3820 DKK
APOSPC303257-1G APOSPC303257-100MG APOSPC303257-250MG
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12813878
CAS-nummer: 1178498-86-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,III