2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303254-1G PC303254-250MG
APOSPC303254-1GEA 8110 DKK
APOSPC303254-1G APOSPC303254-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₉F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986852
CAS-nummer: 1706461-19-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III