5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303253-1G PC303253-250MG
APOSPC303253-1GEA 7770 DKK
APOSPC303253-1G APOSPC303253-250MG
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde 97%
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986848
CAS-nummer: 1706446-37-8