6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303252-1G PC303252-250MG
APOSPC303252-1GEA 7610 DKK
APOSPC303252-1G APOSPC303252-250MG
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₂FO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054220
CAS-nummer: 1706458-71-0
UN nummer: 1760
ADR: 8,III