2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303246-1G PC303246-250MG
APOSPC303246-1GEA 8370 DKK
APOSPC303246-1G APOSPC303246-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Formel: C₇H₃ClF₄O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054222
CAS-nummer: 1446478-70-1