2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303243-1G PC303243-250MG
APOSPC303243-1GEA 7610 DKK
APOSPC303243-1G APOSPC303243-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide
Formel: C₉H₉BrF₂O
Molekylvægt: 251.068 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986851
CAS-nummer: 1706430-78-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 III