3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303241-1G PC303241-250MG
APOSPC303241-1GEA 7440 DKK
APOSPC303241-1G APOSPC303241-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₅Cl₂F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054209
CAS-nummer: 1706430-35-4