4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303239-1G PC303239-250MG
APOSPC303239-1GEA 7180 DKK
APOSPC303239-1G APOSPC303239-250MG
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₆F₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986831
CAS-nummer: 1706436-17-0