2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
PC303236-1G PC303236-250MG
APOSPC303236-1GEA 6840 DKK
APOSPC303236-1G APOSPC303236-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₀F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986850
CAS-nummer: 1706461-15-5