2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303228-1G PC303228-250MG
APOSPC303228-1GEA 6760 DKK
APOSPC303228-1G APOSPC303228-250MG
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₃S
Molekylvægt: 242.628 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054211
CAS-nummer: 1706458-18-5