2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303226-1G PC303226-250MG
APOSPC303226-1GEA 6760 DKK
APOSPC303226-1G APOSPC303226-250MG
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12922651
CAS-nummer: 1208074-96-7